Learn More
Grant Instruments™ Giebeldeckel aus Edelstahl
Artikelnummer. 11446427
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
SAP12, JBN12, SBB12
SAP18, ST12, ST26
SAP34, ST38
SAP5, ST5
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
11446427 SAP34, ST38 1 Stück
11436427 SAP18, ST12, ST26 1 Stück
11426427 SAP12, JBN12, SBB12 1 Stück
11416427 SAP5, ST5 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11446427 Lieferant Grant Instruments™ Lieferanten-Nr. LU36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.00 €
    306.47 € / 1 Stück
    Sparen 22.53 €
    6% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Empfohlen für die Verwendung über 60 °C. Der Schiebedeckel aus Edelstahl verhindert Kontamination, reduziert Verdunstung und spart Energie.
  • Für die Verwendung mit ungerührten Wasserbädern der Sub Aqua Pro Reihe
  • Dreieckige Form, Edelstahl mit Kunststoffgriff
  • Wählen Sie aus den folgenden Größen:
    • 5 l (LU6)
    • 12 l (LU14)
    • 18 oder 26 l (LU28)
    • 34 l (LU36)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) SAP34, ST38
Material Edelstahl