missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VACUUBRAND™ Kleinflansch, Edelstahl, KF DN 10, Gewinde G 1/8 in. GewindeG1/8'A.

Artikelnummer. 11970712 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11970712

Marke: VACUUBRAND™ 20662600

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Innendurchmesser (metrisch) 10 mm
Material Edelstahl
Menge Je 1
Größe Klein
Größe (metrisch) 20 x 49 x 6 mm
Typ Kleiner KF-Flansch
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt