Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Spatelmesser aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 Packungen |
| Produkttyp | Spatelmesser |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 100 mm |
| Griffmaterial | Holz |
| Material | Edelstahl |
| Länge (metrisch) | 190 mm |