Learn More
Buerkle™ Spatel Edelstahl
Artikelnummer. 15521731 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
301 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15521731
Marke: Buerkle™ 53831000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Probenspatel aus Edelstahl V4A (1.4404). Die sehr stabile und massive Bauart des Spatel Edelstahl ermöglicht auch ein Einstechen in feste Substanzen oder in Säcke und BigBags. Der Spatel aus hochwertigem Edelstahl ist hochglanzpoliert und komplett verschweißt und somit rundum hinterschneidungsfrei.
Probenspatel aus Edelstahl  V4A (1.4404). Die sehr stabile und massive Bauart des Spatels ermöglicht auch ein Einstechen in feste Substanzen oder in Säcke und BigBags. Der Spatel aus hochwertigem Edelstahl ist hochglanzpoliert und komplett verschweißt und somit rundum hinterschneidungsfrei. Er eignet sich daher hervorragend zur Probenahme von Pulvern, Granulaten und pastösen Medien, vor allem im Lebensmittel- und Pharmabereich. Probenspatel aus Edelstahl  V4A (1.4404). Die sehr stabile und massive Bauart des Spatels ermöglicht auch ein Einstechen in feste Substanzen oder in Säcke und BigBags. Der Spatel aus hochwertigem Edelstahl ist hochglanzpoliert und komplett verschweißt und somit rundum hinterschneidungsfrei. Er eignet sich daher hervorragend zur Probenahme von Pulvern, Granulaten und pastösen Medien, vor allem im Lebensmittel- und Pharmabereich. 
  • Komplett aus Edelstahl V4A (1.4404) gefertigt
  • Sehr stabil
  • Gut zu reinigen
  • Autoklavierbar
  • Flammsterilisierbar
  • Hochglanzpoliert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 50 mL
Farbe Silber
Ausführung Hochglanz-poliert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Grifffarbe Silber
Länge (metrisch) Sägeblatt 188 mm
Breite (metrisch) 48 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt 40 mm
Klingenmaterial Edelstahlgehäuse V4A
Abmessungen (L x B) 301 x 48 mm
Länge (metrisch) Griff 110 mm
Griffmaterial Edelstahlgehäuse V4A
Material Edelstahlgehäuse V4A
Länge (metrisch) 301 mm