Learn More
Bochem™ Spatel aus Edelstahl
Beschreibung
- Holzgriff
- Hergestellt aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Produkttyp | Spatel |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 250 mm |
| Breite (metrisch) | 38 mm |
| Breite (metrisch) Sägeblatt | 38 mm |
| Klingenmaterial | Edelstahl |
| Außendurchmesser (metrisch) | 1 mm |
| Abmessungen (L x B) | 365 x 38 mm |
| Griffmaterial | Holz |
| Material | Edelstahl |
| Mehr anzeigen |