Learn More
Bochem™ Spatel aus Edelstahl
Artikelnummer. 10098450
Click to view available options
Länge (metrisch):
165 mm
250 mm
275 mm
365 mm
415 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
75 mm
150 mm
165 mm
250 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10098450
Marke: Bochem™ 3493
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Aus Edelstahl. Bochem™ Edelstahlspatel sind mit einem Holzgriff versehen.
  • Holzgriff
  • Hergestellt aus Edelstahl
Specifications
Menge Je 1
Produkttyp Spatel
Länge (metrisch) Sägeblatt 150 mm
Breite (metrisch) 22 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt 14 mm
Klingenmaterial Edelstahl
Außendurchmesser (metrisch) 1 mm
Abmessungen (L x B) 250 x 22 mm
Griffmaterial Holz
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 250 mm