Learn More
Bochem™ Spatel aus Edelstahl
Artikelnummer. 10140271
Click to view available options
Länge (metrisch):
165 mm
250 mm
275 mm
365 mm
415 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
75 mm
150 mm
165 mm
250 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10140271
Marke: Bochem™ 3494
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Edelstahl. Bochem™ Edelstahlspatel sind mit einem Holzgriff versehen.
  • Holzgriff
  • Hergestellt aus Edelstahl
Spezifikation
Menge Je 1
Produkttyp Spatel
Länge (metrisch) Sägeblatt 165 mm
Breite (metrisch) 27 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt 27 mm
Klingenmaterial Edelstahl
Außendurchmesser (metrisch) 1 mm
Abmessungen (L x B) 275 x 27 mm
Griffmaterial Holz
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 275 mm