Beschreibung
Doppelseitig mit zwei Schüsselgrößen.
- Aus 304 Edelstahl hergestellt
- Probenlöffel haben einen festen, abgerundeten Schaft
- Erhältlich in poliertem Edelstahl oder beschichtet mit Fluo-Kem™ PTFE-FEP
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Form | Massiver, abgerundeter Schaft |
| Kapazität (metrisch) | 1,8 ml kleiner Löffel; 5,0 ml großer Löffel |
| Produkttyp | Löffel |
| Ausführung | Polierter 304L-Edelstahl |
| Material | Stainless Steel |
| Länge (metrisch) | 25 cm |