Learn More
Karl Hecht™ Eckige Drahtkörbe aus Edelstahl
Artikelnummer. 10669431
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
12 x 12 x 12 cm
14 x 14 x 14 cm
16 x 16 x 16 cm
20 x 20 x 20 cm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
10669431 20 x 20 x 20 cm 1 Stück
10175951 12 x 12 x 12 cm 1 Stück
10033891 14 x 14 x 14 cm 1 Stück
10328731 16 x 16 x 16 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10669431 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 41075020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.80 €
    148.56 € / 1 Stück
    Sparen 34.24 €
    18% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine ausgezeichnete Option für allgemeine Lageranwendungen im Labor.
  • Drahtgitterkonstruktion, damit der Inhalt sichtbar ist
  • Quadratisch
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Beschreibung Gitternetzkonstruktion
Material Edelstahl
Form Quadratisch
Größe 20 x 20 x 20 cm
Produkttyp Drahtkorb