Learn More
Bochem™ Stativfuß aus Edelstahl
Artikelnummer. 10281921
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
210 mm
250 mm
300 mm
315 mm
Breite (metrisch):
130 mm
150 mm
160 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
10281921 210 mm 130 mm 1 Stück
10752542 250 mm 160 mm 1 Stück
10363621 300 mm 150 mm 1 Stück
10527561 315 mm 200 mm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10281921
Marke: Bochem™ 5000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bochem™ Stativplatten aus Edelstahl sind dank ihres verstärkten Standbeins besonders standfest und eignen sich als Unterlage für Ihre Materialien.
  • Erweiterte, flache und schwere Füße für höhere Stabilität
  • 1 verstellbarer Fuß
  • Rutschfester Gummischutz
  • Gewinde M10
Spezifikation
Material Edelstahl (18/10)
Höhe (metrisch) 3 mm
Länge (metrisch) 210 mm
Breite (metrisch) 130 mm
Enthält M10-Gewinde
Produkttyp Standfuß
Form Flach
Gewindegröße M10
Menge Je 1
Gewicht (metrisch) 1,6 kg