Learn More
Bochem™ Stativfuß aus Edelstahl
Artikelnummer. 10363621
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
210 mm
250 mm
300 mm
315 mm
Breite (metrisch):
130 mm
150 mm
160 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Breite (metrisch) Packungsgröße
10363621 300 mm 150 mm 1 Stück
10281921 210 mm 130 mm 1 Stück
10752542 250 mm 160 mm 1 Stück
10527561 315 mm 200 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10363621 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 5002
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bochem™ Stativplatten aus Edelstahl sind dank ihres verstärkten Standbeins besonders standfest und eignen sich als Unterlage für Ihre Materialien.
  • Breite, flache und schwere Füße für Stabilität
  • 1 verstellbarer ft.
  • Rutschfester Gummischutz
  • M10-Gewinde
Spezifikation
Material Edelstahl (18/10)
Höhe (metrisch) 3 mm
Länge (metrisch) 300 mm
Breite (metrisch) 150 mm
Produkttyp Standfuß
Menge 1 Packungen