Learn More
Bochem™ Stativfuß aus Edelstahl
Click to view available options
Länge (metrisch):
210 mm
250 mm
300 mm
315 mm
Breite (metrisch):
130 mm
150 mm
160 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Erweiterte, flache und schwere Füße für höhere Stabilität
- 1 verstellbarer Fuß
- Rutschfester Gummischutz
- Gewinde M10
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl (18/10) |
| Höhe (metrisch) | 3 mm |
| Länge (metrisch) | 315 mm |
| Breite (metrisch) | 200 mm |
| Produkttyp | Standfuß |
| Menge | 1 Packungen |