Learn More
Bochem™ Stativfuß aus Edelstahl
Artikelnummer. 10752542
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
210 mm
250 mm
300 mm
315 mm
Breite (metrisch):
130 mm
150 mm
160 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Breite (metrisch) Packungsgröße
10752542 250 mm 160 mm 1 Stück
10281921 210 mm 130 mm 1 Stück
10363621 300 mm 150 mm 1 Stück
10527561 315 mm 200 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10752542 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 5001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.25 €
    117.02 € / 1 Stück
    Sparen 37.23 €
    24% Rabatt
Verfügbar ab: 22-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bochem™ Stativplatten aus Edelstahl sind dank ihres verstärkten Standbeins besonders standfest und eignen sich als Unterlage für Ihre Materialien.
  • Breite, flache und schwere Füße für Stabilität
  • 1 verstellbarer ft.
  • Rutschfester Gummischutz
  • M10-Gewinde
Spezifikation
Material Edelstahl (18/10)
Höhe (metrisch) 3 mm
Länge (metrisch) 250 mm
Breite (metrisch) 160 mm
Enthält M10-Gewinde
Produkttyp Standfuß
Form Flach
Gewindegröße M10
Beschreibung
  • Erweiterte, flache und schwere Füße für höhere Stabilität
  • 1 verstellbarer Fuß
  • Rutschfester Gummischutz
  • M10-Gewinde
Menge Je 1
Gewicht (metrisch) 1,9 kg