Learn More
Tenak™ Edelstahl-Tiefkühlregale für Kryoboxen
Artikelnummer. 15250654 Alle ansehen TENAK Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Boxen (10)
Boxen (12)
Boxen (15)
Boxen (16)
Boxen (20)
Boxen (25)
Boxen (28)
Array:
2 x 5
3 x 5
4 x 3
4 x 4
4 x 5
5 x 3
5 x 4
5 x 5
7 x 4
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Array unitSize
15250654 Boxen (12) 4 x 3 1 Stück
11501825 Boxen (16) 4 x 4 1 Stück
15210674 Boxen (25) 5 x 5 1 Stück
15290664 Boxen (20) 4 x 5 1 Stück
15250684 Boxen (12) 3 x 5 1 Stück
15250664 Boxen (28) 7 x 4 1 Stück
15250704 Boxen (10) 2 x 5 1 Stück
15210664 Boxen (20) 5 x 4 1 Stück
15268373 Boxen (15) 5 x 3 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15250654 Lieferant Tenak™ Lieferanten-Nr. TE23122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00 €
    104.11 € / 1 Stück
    Sparen 1.89 €
    1% Rabatt
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tenak™ Gefrierschrankgestelle aus Edelstahl für Kryoboxen eignen sich für die kryogene Lagerung. Eine Vielzahl von Edelstahlgestellen fasst Kastenhöhen und -mengen für Laborgefrierschränke.
  • Für alle Tiefkühlschränke geeignet
  • Edelstahl
  • Für Kryoboxen verschiedener Größen
Spezifikation
Zellteiler Ja
Aufnahmevermögen Boxen (12)
Material Edelstahl
Positionen 12
Zur Verwendung mit (Anwendung) Passend für Gefriergeräte aller Marken und Modelle
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlschränke
Anzahl pro Packung 1
Menge Je 1
Tiefe (metrisch) 419 mm
Produkttyp Standard-Rack
Einschübe 12
Höhe (metrisch) 221 mm
Array 4 x 3
Breite (metrisch) 139 mm