Learn More
Bochem™ Stativklemme 18/8 Stahl, 150 mm Spannweite
Artikelnummer. 10299070
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10299070 150 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10299070
Marke: Bochem™ 5452
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Stativklemme
Material Edelstahl
Durchmesser (metrisch) 150 mm
Länge (metrisch) 180 mm
Innendurchmesser (metrisch) 150 mm