Learn More
Linker Industrietechnik™ Standard-Siebdeckel aus Edelstahl
Artikelnummer. 11734429
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
200mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11734429
Marke: Linker Industrietechnik™ 552.025.200901
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Abdeckung von Sieben zur Vermeidung eines Probenverlusts beim Abscheiden. Dieser Edelstahldeckel passt auf Siebe mit einem Durchmesser von 200 mm und wird für Siebe mit einer Höhe von 25 mm empfohlen.
Der Edelstahldeckel kann mit Analysensieben mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Innenhöhe von 25 mm verwendet werden.
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Siebdeckel
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Siebe mit 200 mm Durchm. und 25 mm Innenhöhe
Außendurchmesser (metrisch) 200mm