Learn More
Aalborg™ Präzisionsventil für Edelstahl-Durchflussmesser
Artikelnummer. 11778368
Ansicht ändern
Click to view available options
Luftstromrate:
1.000 ml/min
2.500 ml/min
200 ml/min
21.500 ml/min
400 ml/min
Wasserflussrate:
12 ml/min
26 ml/min
6 ml/min
650 ml/min
80 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Luftstromrate Wasserflussrate unitSize
11778368 1.000 ml/min 26 ml/min 1 Stück
11758368 200 ml/min 6 ml/min 1 Stück
11768368 400 ml/min 12 ml/min 1 Stück
11788368 2.500 ml/min 80 ml/min 1 Stück
11708378 21.500 ml/min 650 ml/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11778368 Lieferant Aalborg™ Lieferanten-Nr. VM3SV
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Aalborg™ Präzisionsventil für Durchflussmesser aus Edelstahl ist für Labor- und Industrieanwendungen zur Regulierung korrosiver Gase und Flüssigkeiten oder für hochreine Servicearbeiten konzipiert.
  • Für hohe Präzision
  • Entwickelt für Labor- und Industrieanwendungen zur Regulierung korrosiver Gase und Flüssigkeiten oder für hochreine Anwendungen.
  • Sie können auch als Absperrventile verwendet werden.
  • Die Gehäuse der Ventile werden durch formstabile Metallhülsen verstärkt.
  • Die Gehäuse bestehen aus Edelstahl, die Buchsen aus beschichtetem Messing oder 316 Edelstahl.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 150 mm Gas-/Flüssigkeitsdurchflussmeter
Typ Standardventil
Luftstromrate 1.000 ml/min
Wasserflussrate 26 ml/min