Learn More
Agencinox™ Sterilisationsboxen aus Edelstahl
Artikelnummer. 11703924
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) unitSize
11703924 40 mm 1 Stück
11783934 50 mm 1 Stück
11793934 60 mm 1 Stück
11713944 100 mm 1 Stück
11703944 70 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11703924 Lieferant Agencinox™ Lieferanten-Nr. 5031
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Boxen eignen sich für zahlreiche allgemeine Laboranwendungen. Agencinox™ Sterilisationsboxen aus Edelstahl sorgen während des Sterilisierungsprozesses für eine sichere und geschützte Aufbewahrung der Instrumente.
  • Instrumentenkästen aus Edelstahl
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Material Edelstahl
Form Rechteckig
Produkttyp Farbige Sterilisierbox
Länge (metrisch) 180 mm
Breite (metrisch) 90 mm
Höhe (metrisch) 40 mm