Learn More
Velp Scientifica™ Rührschaft aus Edelstahl
Artikelnummer. 10568295 Alle ansehen Velp Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
400 mm
450 mm
Durchmesser (metrisch) Welle:
7 mm
Enthält:
Faltbare Klinge
Feste Klinge
Propeller
Schwimmende Rotorblätter
Turbine
Turbopropeller
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Welle Enthält unitSize
10568295 400 mm 7 mm Propeller 1 Stück
15349644 400 mm 7 mm Feste Klinge 1 Stück
15353291 400 mm 7 mm Schwimmende Rotorblätter 1 Stück
11306240 400 mm 7 mm Faltbare Klinge 1 Stück
15336161 450 mm 7 mm Turbine 1 Stück
15359644 450 mm 7 mm Turbopropeller 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10568295 Lieferant Velp Scientifica™ Lieferanten-Nr. A00001307
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesem Rührschaft aus Edelstahl mit feststehender Klinge können Sie Ihren Overhead-Mischer aufrüsten. Der Velp Scientifica™ Rührschaft aus Edelstahl ist eine von vielen Rührschaftoptionen, die für Ihre Rühranforderungen verfügbar sind.
Velp Scientifica™ Rührwelle aus Edelstahl wird mit einer Vielzahl von Klingen geliefert, um Ihre Anforderungen an Geschwindigkeit und Viskosität zu erfüllen.
  • Schwimmend gelagerte Klingen - Die beiden Klingen, die sich mit steigender Drehzahl öffnen, erzeugen einen axialen Fluss im Behälter, von oben nach unten. Besonders empfohlen für das Rühren in Enghalsbehältern, z. B. Kolben
  • Klappbare Klinge - Die Klinge, die beim Drehen automatisch anklappt, erzeugt einen axialen Fluss im Behälter, von oben nach unten. Besonders empfohlen für das Rühren in Enghalsbehältern.
  • Feststehende Klinge - Erzeugt einen axialen Fluss im Behälter, von oben nach unten. Einsatzgebiete: Bei mittlerer Drehzahl zum Verwirbeln leichter Feststoffe, für Flockungsprozesse, zum Mischen von Verdickungsmitteln, Rühren von Schlamm usw. verwenden
  • Propeller - Erzeugt einen axialen Fluss im Behälter mit Absaugung der Substanz von unten nach oben sowie mit lokalisiertem Auftreten von Scherkräften.
  • Turbopropeller - Erzeugt einen axialen Fluss im Behälter, wobei die Substanz von oben nach unten angesaugt wird. Dabei wirken geringe Scherkräfte. Die Gefahr eines Kontakts der Rührklinge mit den Wänden des Produktbehälters besteht eingeschränkt.
  • Turbinenschaufel - Erzeugt einen radialen Fluss mit Absaugung des Produkts von oben nach unten, wobei große Turbulenzen und hohe Scherkräfte auftreten.
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 60 mm-Klinge
Durchmesser (metrisch) Welle 7 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Rührwerk
Enthält Propeller
Länge (metrisch) 400 mm
Menge Je 1
Typ Rührschaft