Learn More
De Buyer™ Kochtöpfe aus Edelstahl
Artikelnummer. 11930845
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
Gehäuse 17L
26 l
37 l
Gehäuse 155L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
11930845 37 l -
11920845 26 l -
11910845 Gehäuse 17L 1 Stück
11970845 Gehäuse 155L 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 11930845
Marke: De Buyer™ 3446.36N
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Produkttyp Kochtopf
Material Stainless Steel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Kochen großer Mengen Flüssigkeit, zum Zubereiten von Suppen und anderen einzigartigen Gerichten.
Zur Verwendung mit (Geräte) Alle Kochfelder einschließlich Induktion
Höhe (metrisch) 350 mm
Länge (metrisch) 480 mm
Menge Each
Form sandwich bottom
Volumen (metrisch) 37 l