Learn More
Socorex™ Eingabespritze, gerade, aus Edelstahl
Artikelnummer. 11838442
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
25 mm
51 mm
102 mm
203 mm
Packungsgröße:
2 Stück
3 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11838442 51 mm 3 Stück
11888432 25 mm 3 Stück
11878442 102 mm 2 Stück
11873193 203 mm 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11838442 Lieferant Socorex™ Lieferanten-Nr. 376.1251S
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie Socorex™ gerade Edelstahl-Drencher für die Tierfütterung und zur Dosierung. Diese präzisionsgefertigten Edelstahl-Dosiernadeln sind ideal für die Flüssigkeitszufuhr und wiederverwendbar, da sie autoklavierbar sind.
  • Edelstahl
  • Verschiedene Längen zur Anpassung an den Zufuhrbedarf
  • Autoklavierbar
  • Wiederverwendbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Einflusskanüle
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 51 mm