Learn More
Socorex™ Eingabespritze, gerade, aus Edelstahl
Click to view available options
Länge (metrisch):
25 mm
51 mm
102 mm
203 mm
Packungsgröße:
2 Stück
3 Stück
Beschreibung
- Edelstahl
- Verschiedene Längen zur Anpassung an den Zufuhrbedarf
- Autoklavierbar
- Wiederverwendbar
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Produkttyp | Einflusskanüle |
| Material | Edelstahl |
| Länge (metrisch) | 102 mm |