Learn More
CELLPATH SUPA MEGA SLIM BASISFORM AUS EDELSTAHL
Artikelnummer. 30226279
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Grau
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30226279 Grau 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30226279 Lieferant CELLPATH Lieferanten-Nr. GBC601405B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.66 €
    43.41 € / 5 Stück
    Sparen 20.25 €
    31% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Supa Mega Edelstahl-Basisform verfügt über extra tiefe Seitenwände, die es ermöglichen, das Wachs während des Einbettens in die Kassette zu füllen, ohne dass die Gefahr des Auslaufens von Wachs besteht.
  • Hauptvorteile:
  • Wiederverwendbar
  • Stapelbar zur Reduzierung des Lagerplatzes
  • Eine große Auswahl an Größen verfügbar
  • Die abgerundeten Innenecken ermöglichen das einfache Entfernen des Wachsblocks.
Spezifikation
Produkttyp Ausgießform
Material Edelstahl
Farbe Grau
Länge (metrisch) 60 mm
Breite (metrisch) 45 mm
Länge (angloamerikanisch) 60 mm
Breite (angloamerikanisch) 45 mm
Tiefe (metrisch) 8 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 8 mm