Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Stativstäbe aus Edelstahl
Artikelnummer. 10503572
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
250 mm
450 mm
750 mm
1000 mm
Gewindegröße:
M10.
Ohne Gewinde
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Gewindegröße unitSize
10503572 750 mm M10. 1 Stück
10739932 1000 mm M10. 1 Stück
10629522 1000 mm Ohne Gewinde 1 Stück
10300562 250 mm M10. 1 Stück
10239101 450 mm Ohne Gewinde -
10167391 450 mm M10. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10503572 Lieferant Usbeck Laborgeraete™ Lieferanten-Nr. 2143
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.16 €
    16.90 € / 1 Stück
    Sparen 1.26 €
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 21-08-2026
Spezifikation
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 750 mm
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Produkttyp Haltestange/Befestigungsstange
Gewindegröße M10.
Menge Je 1