Learn More
Swann-Morton™ Edelstahl-Skalpellgriffe
Artikelnummer. 11755505
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
160 mm
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
11755505 160 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11755505 Lieferant Swann-Morton™ Lieferanten-Nr. 0907
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    246.00 €
    165.99 € / 10 Stück
    Sparen 80.01 €
    32% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Länge: 160 mm; zur Verwendung mit Klingen - Nr. 6, 9, 10, 10 A, E/11, 11, 11P, 12, 12D, 13, 14, 15, 15 A, 15 C, 15 T, 16, 40 und SG3
Spezifikation
Klingenmaterial Edelstahl
Produkttyp Griff für chirurgisches Skalpell
Größe Nr. 7
Länge (metrisch) 160 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Klinge Nr. 6, Nr. 9, Nr. 10, Nr. 10A, Nr. 10R, Nr. 11E, Nr. 11, Nr. 11P, Nr. 12, Nr. 12D, Nr. 13, Nr. 14, Nr. 15, Nr. 15A, Nr. 15C, Nr. 15T, Nr. 16, Nr. 40 und Nr. SG3