Learn More
Swann-Morton™ Chirurgischer Skalpellgriff B3 aus Edelstahl
Artikelnummer. 11718363
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Nr. 3
Nr. 4
Grifftyp:
Barron-Griff
Langer Griff
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Grifftyp Packungsgröße
11718363 Nr. 4 Langer Griff 10 Stück
12921655 Nr. 3 Barron-Griff 1 Stück
11708363 Nr. 3 Langer Griff 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11718363 Lieferant Swann-Morton™ Lieferanten-Nr. 0914
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.00 €
    166.38 € / 10 Stück
    Sparen 37.62 €
    18% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Skalpellgriff aus Edelstahl mit ergonomischem Design. Der Swann-Morton™ chirurgische Skalpellgriff aus Edelstahl ist einer von einem Sortiment an fein gefertigten Skalpellgriffen, die für die präzise Handhabung entwickelt wurden.
  • Ergonomisches Design
  • Präzise, fein verarbeitet
  • Geeignet für eine Vielzahl von Verfahren und Klingen
Spezifikation
Klingenmaterial Edelstahl
Produkttyp Skalpelgriff
Grifftyp Langer Griff
Größe Nr. 4
Zur Verwendung mit (Geräte) Klinge Nr. 18, Nr. 19, Nr. 20, Nr. 21, Nr. 22,Nr. 22A, Nr. 23, Nr. 24,Nr. 25, Nr. 25A, Nr. 26, Nr. 27 und Nr. 36
Sterilität Unsteril
Kapazität (metrisch) 4 l