Learn More
VACUUBRAND™ T-Stücke aus Edelstahl mit Kleinflanschen
Artikelnummer. 10450463 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
10/10/10 mm
16/16/16 mm
25/25/25 mm
40/40/40 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
10450463 16/16/16 mm 1 Stück
10059570 10/10/10 mm 1 Stück
10009600 25/25/25 mm 1 Stück
10682222 40/40/40 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10450463 Lieferant VACUUBRAND™ Lieferanten-Nr. 20673514
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00 €
    148.00 € / 1 Stück
    Sparen 40.00 €
    21% Rabatt
Lager vorrätig
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 16/16/16 mm
Zur Verwendung mit Magnetbetätigte Ventile VV und VV C
Material Edelstahl
Menge Je 1
Größe 40 x 80 mm
Typ T-Stück