Learn More
Grant Instruments™ Tank und Brückenplatte aus Edelstahl für Bäder
Artikelnummer. 12737779
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 L
26 L
38 L
Zur Verwendung mit (Geräte):
Einhängethermostate der Optima Serie – T100, TC120, TXF150 oder TXF200
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
12737779 38 L Einhängethermostate der Optima Serie – T100, TC120, TXF150 oder TXF200 1 Stück
12727779 26 L Einhängethermostate der Optima Serie – T100, TC120, TXF150 oder TXF200 1 Stück
12797769 5 L Einhängethermostate der Optima Serie – T100, TC120, TXF150 oder TXF200 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 12737779
Marke: Grant Instruments™ ST38
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit allen Grant Wärmepumpen oder Bädern kombinierbar. Grant Instruments™ Edelstahltank und Brückenplatte für Bäder haben einen Temperaturbereich von –15 bis 200 °C.
Mit allen Grant Wärmepumpen oder Bädern kombinierbar.Grant Instruments™ Edelstahltank und Brückenplatte für Bäder haben einen Temperaturbereich von –15 bis 200 °C.
  • Hocheffiziente Konstruktion aus Edelstahl
  • Temperaturbereich: -15 bis 200 °C
  • Mit integrierten erhöhten Füßen für einfaches Tragen und Neupositionieren sowie schnellen Zugriff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 38 L
Zur Verwendung mit (Geräte) Einhängethermostate der Optima Serie – T100, TC120, TXF150 oder TXF200
Temperaturbereich 15 °C° bis 200 °C°
Material Rostfreier Stahl
Länge (metrisch) 730 mm