Learn More
Day Impex™ TEMPERIERBECHER GLAS 600ML
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
600 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Doppelwandiger Becher
- Mit Einlass- und Auslassanschlüssen zur Temperaturregelung
- Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 600 ml |
| Material | Edelstahl |
| Typ | Becher |