Learn More
Endecotts™ Prüfsieb aus Edelstahl, 100 mm Durchmesser.
Artikelnummer. 12994215
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
45 μm
63 μ m
90 μm
1,18 mm
1,7 mm
180 μ m
2,36 mm
3,35 mm
4 mm
5,6 mm
6,7 mm
710 μm
8 mm
850 μm
11,2 mm
13,2 mm
16 mm
Packungsgröße:
1 Stück
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße unitSize
12994215 45 μm 1 Stück
12974215 63 μ m 1 Stück
12964215 90 μm 1 Stück
12944215 180 μ m 1 Stück
12994205 710 μm -
12984205 850 μm 1 Stück
12964205 1,18 mm 1 Stück
12944205 1,7 mm 1 Stück
12934195 11,2 mm 1 Stück
12924195 13,2 mm 1 Stück
12914195 16 mm 1 Stück
12924205 2,36 mm 1 Stück
12904205 3,35 mm 1 Stück
12994195 4 mm 1 Stück
12974195 5,6 mm 1 Stück
12964195 6,7 mm 1 Stück
12954195 8 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 12994215 Lieferant Endecotts™ Lieferanten-Nr. 100SIW.045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00 €
    173.06 € / 1 Stück
    Sparen 1.94 €
    1% Rabatt
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Testsiebe mit voller Höhe eignen sich für alle Arten von Probenahmen und Partikelgrößenanalysen im Labor. Endecotts™ Prüfsiebe aus Edelstahl, 100 mm Durchmesser, entsprechen den Anforderungen ISO 3310-1 / BS410 Normen.
Die Testsiebe mit voller Höhe eignen sich für alle Arten von Probenahmen und Partikelgrößenanalysen im Labor. Endecotts™ Prüfsiebe aus Edelstahl, 100 mm Durchmesser, entsprechen den Anforderungen ISO 3310-1 / BS410 Normen.
  • Präzisionsrahmen aus Edelstahl (gewährleistet einheitliche Stapelfähigkeit)
  • Edelstahlgitter
  • Präzise Blende gemäß ISO 3310-1 / BS 410
  • Natürliche Abrundung (frei fließende Probe)
  • Vollständig versiegelt (keine Fuge, durch die Materialverluste auftreten können)
  • Gleichmäßig gespanntes Netz (für genaue Analysen)
  • Sichere Kante (großer Radius, wodurch eine komfortable Handhabung möglich ist)
  • Seriennummer (gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit)
Spezifikation
Porengröße 45 μm
Zertifizierung/Konformität ISO 3310-1/BS410
Höhe (metrisch) Voll
Außendurchmesser (metrisch) 100 mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl