Learn More
Linker Industrietechnik™ Edelstahl-Prüfsieb, 200 mm AD, 50 mm H, weicher Lötanschluss
Click to view available options
Porengröße:
56 μm
63 μm
125 μm
2.24 mm
450 μm
600 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Edelstahl-Ringausführung
- Edelstahl-Siebgewebe/-haut
- Weichlotnaht
- Hitzebeständig
- Erhältlich in verschiedenen Siebmaschengrößen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Temperaturbeständig bis 170 °C |
| Porengröße | 450 μm |
| Zertifizierung/Konformität | 2.1 EN 10 204, ISO 3310-1 |
| Höhe (metrisch) | Intern: 50 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 200 mm |
| Rahmenmaterial | Edelstahl |
| Screen Size | 450 μm |
| Mesh Material | Edelstahl |