Learn More
Endecotts™ Stainless Steel Test Sieve
Click to view available options
Porengröße:
180 μm
300 μm
Unit Size:
1 Stück
Description
- Präzisionsrahmen (gewährleistet einheitliche Stapelfähigkeit)
- Präzise Öffnung (gemäß ISO 3310-1, ASTM E11 oder anderen Spezifikationen)
- Natürliche Abrundung (frei fließende Probe)
- Vollständig versiegelt (keine Fuge, durch die Materialverluste auftreten können)
- Gleichmäßig gespanntes Netz (für genaue Analysen)
- Sichere Kante (großer Radius, wodurch eine komfortable Handhabung möglich ist)
- Seriennummer (gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit)
Specifications
Specifications
| Porengröße | 180 μm |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM E11 |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 8 in. |
| Rahmenmaterial | Edelstahl |
| Mesh Material | Wellengitterdraht aus Edelstahl |