Learn More
Endecotts™ Stainless Steel Test Sieve
Artikelnummer. p-7217829
Click to view available options
Porengröße:
180 μm
300 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10146834
Marke: Endecotts™ 008SAW.180
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wellengitterdrahttestsiebe für alle Arten von Laborprobenahmen und Partikelgrößenanalysen.
  • Präzisionsrahmen (gewährleistet einheitliche Stapelfähigkeit)
  • Präzise Öffnung (gemäß ISO 3310-1, ASTM E11 oder anderen Spezifikationen)
  • Natürliche Abrundung (frei fließende Probe)
  • Vollständig versiegelt (keine Fuge, durch die Materialverluste auftreten können)
  • Gleichmäßig gespanntes Netz (für genaue Analysen)
  • Sichere Kante (großer Radius, wodurch eine komfortable Handhabung möglich ist)
  • Seriennummer (gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit)
Spezifikation
Porengröße 180 μm
Zertifizierung/Konformität ASTM E11
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 8 in.
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Wellengitterdraht aus Edelstahl