Learn More
Linker Industrietechnik™ Edelstahl-Prüfsieb, 315 mm AD
Artikelnummer. 11775358
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
45 μm
63 μ m
90 μm
150 μm
180 μ m
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Packungsgröße
11775358 45 μm 1 Stück
11715368 63 μ m 1 Stück
11755368 90 μm 1 Stück
11715378 150 μm -
11735378 180 μ m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11775358 Lieferant Linker Industrietechnik™ Lieferanten-Nr. 553.155.222017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.85 €
    185.17 € / 1 Stück
    Sparen 41.68 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt mit einer weichen Lötnaht und einem Sieb aus Edelstahlgewebe.
  • Edelstahl-Ringausführung
  • Edelstahl-Siebgewebe/-haut
  • Weichlotnaht
  • Hitzebeständig
  • Erhältlich in verschiedenen Siebmaschengrößen
Spezifikation
Beschreibung Temperaturbeständig bis 170 °C
Porengröße 45 μm
Zertifizierung/Konformität 2.1 EN 10 204, ISO 3310-1
Höhe (metrisch) 55 mm
US-Standard Nr. 325
Außendurchmesser (metrisch) 180 mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Screen Size 325 Mesh
Mesh Material Edelstahl
Sieve Number 325