Beschreibung
- Siebstapel, bestehend aus 8 Testsieben (ISO 3310-1)
- Durchmesser 200 mm, Höhe 50 mm (45 μm, 63 μm, 125 μm, 250 μm, 500 μm, 1 mm, 2 mm, 4 mm)
- Inklusive Auffangwanne
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 Stapel mit 8 Sieben |
| Porengröße | 45 μm, 63μ m, 125μ m, 250μm, 500μ m, 1 mm, 2 mm, 4 mm |
| Typ | Testsiebstapel |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3310 und ASTM E 11 |
| Enthält | Zertifikat für die Einhaltung von ISO 3310/1 oder NFX 11 -504, 8 Siebe (45 μm, 63 μm, 125 μm, 250 μm, 500 μm, 1 mm, 2 mm, 4 mm) und Auffangwanne |
| Höhe (metrisch) | 50 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 200mm |
| Rahmenmaterial | Edelstahl |
| Mesh Material | Edelstahl |