Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 100 mm, Maschenweiten im Mikrometerbereich, nach ISO 3310/1
Artikelnummer. 10084891 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140μ m
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
10084891 106 μm 1 Stück
10360712 100 μm -
10449851 112 μm 1 Stück
10350132 125 μm -
10239111 140μ m 1 Stück
10750653 150 μm 1 Stück
10770843 160 μm 1 Stück
10196301 180 μm 1 Stück
10420022 200 μm 1 Stück
10299201 212 μm 1 Stück
10401962 224 μm 1 Stück
10711233 250 μm 1 Stück
10721233 280 μm 1 Stück
10721423 300 μm 1 Stück
10094851 315 μm 1 Stück
10514682 32 μm 1 Stück
10156401 355 μm 1 Stück
10176161 36 μm 1 Stück
10594862 400 μm 1 Stück
10300382 38 μm 1 Stück
10504872 425 μm 1 Stück
10565062 40 μm 1 Stück
10024881 450 μm 1 Stück
10658561 45 μm 1 Stück
10451962 500 μm 1 Stück
10565252 50 μm 1 Stück
10024861 53 μm 1 Stück
10399651 560 μm 1 Stück
10064891 56 μm 1 Stück
10359701 600 μm 1 Stück
10034891 630 μm 1 Stück
10791613 63 μm -
10126501 710 μm 1 Stück
10791803 71 μm 1 Stück
10288631 75 μm 1 Stück
10739122 800 μm 1 Stück
10749122 80 μm 1 Stück
10339801 850 μm 1 Stück
10238731 900 μm 1 Stück
10535832 90 μm 1 Stück
40 options
Artikelnummer. 10084891
Marke: RETSCH 60.106.000106
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit der Steuerung für den vibrierenden Siebschüttler AS 200
  • ISO 3310/1
  • Mit vielen verschiedenen Porengrößen erhältlich
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 106 μm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310/1
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttler AS 200
Enthält Zertifikat zur Regelkonformität
Höhe (metrisch) 40 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 100mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl