Learn More
- Home
- Products
- Filter und Filtration
- Mechanische Siebe
- RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 100 mm, Maschenweiten im Mikrometerbereich, nach ISO 3310/1
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 100 mm, Maschenweiten im Mikrometerbereich, nach ISO 3310/1
Artikelnummer. 10420022 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140μ m
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Packungsgröße:
1 Stück
| Artikelnummer. | Porengröße | unitSize |
|---|---|---|
| 10420022 | 200 μm | 1 Stück |
| 10360712 | 100 μm | - |
| 10084891 | 106 μm | 1 Stück |
| 10449851 | 112 μm | 1 Stück |
| 10350132 | 125 μm | - |
| 10239111 | 140μ m | 1 Stück |
| 10750653 | 150 μm | 1 Stück |
| 10770843 | 160 μm | 1 Stück |
| 10196301 | 180 μm | 1 Stück |
| 10299201 | 212 μm | 1 Stück |
| 10401962 | 224 μm | 1 Stück |
| 10711233 | 250 μm | 1 Stück |
| 10721233 | 280 μm | 1 Stück |
| 10721423 | 300 μm | 1 Stück |
| 10094851 | 315 μm | 1 Stück |
| 10514682 | 32 μm | 1 Stück |
| 10156401 | 355 μm | 1 Stück |
| 10176161 | 36 μm | 1 Stück |
| 10594862 | 400 μm | 1 Stück |
| 10300382 | 38 μm | 1 Stück |
| 10504872 | 425 μm | 1 Stück |
| 10565062 | 40 μm | 1 Stück |
| 10024881 | 450 μm | 1 Stück |
| 10658561 | 45 μm | 1 Stück |
| 10451962 | 500 μm | 1 Stück |
| 10565252 | 50 μm | 1 Stück |
| 10024861 | 53 μm | 1 Stück |
| 10399651 | 560 μm | 1 Stück |
| 10064891 | 56 μm | 1 Stück |
| 10359701 | 600 μm | 1 Stück |
| 10034891 | 630 μm | 1 Stück |
| 10791613 | 63 μm | - |
| 10126501 | 710 μm | 1 Stück |
| 10791803 | 71 μm | 1 Stück |
| 10288631 | 75 μm | 1 Stück |
| 10739122 | 800 μm | 1 Stück |
| 10749122 | 80 μm | 1 Stück |
| 10339801 | 850 μm | 1 Stück |
| 10238731 | 900 μm | 1 Stück |
| 10535832 | 90 μm | 1 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10420022
Marke: RETSCH 60.106.000200
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- ISO 3310/1
- Mit vielen verschiedenen Porengrößen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 200 μm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3310/1 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schüttler AS 200 |
| Enthält | Zertifikat zur Regelkonformität |
| Höhe (metrisch) | 40 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 100mm |
| Rahmenmaterial | Edelstahl |
| Mesh Material | Edelstahl |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |