Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 100 mm, Maschenweiten im Millimeterbereich, nach ISO 3310/1
Artikelnummer. 10024871 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
1mm
1,12mm
1,18mm
1,25mm
1,4mm
1,6 mm
1,7mm
1,8mm
2mm
2,24mm
2,36mm
2,5 mm
2,8mm
3,15mm
3,35mm
3,55mm
4mm
4,5mm
4,75mm
5mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
7,1mm
8mm
9mm
9,5mm
10mm
11,2mm
12,5 mm
13,2mm
14mm
16mm
18mm
19mm
20mm
22,4mm
25mm
26,5mm
28mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40mm
45mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
10024871 11,2mm 1 Stück
10779502 1,12mm 1 Stück
10298771 1,18mm 1 Stück
10556212 1,25mm 1 Stück
10516022 1,4mm 1 Stück
10359941 1,6 mm 1 Stück
10610072 1,7mm 1 Stück
10751233 10mm 1 Stück
10258921 1,8mm 1 Stück
10146261 12,5 mm 1 Stück
10751423 13,2mm 1 Stück
10515642 18mm 1 Stück
10106361 14mm 1 Stück
10310622 16mm 1 Stück
10116361 19mm 1 Stück
10480032 1mm 1 Stück
10740273 2,24mm 1 Stück
10359991 2,36mm 1 Stück
10074771 2,5 mm 1 Stück
10480042 2,8mm 1 Stück
10457381 22,4mm 1 Stück
10668751 25mm 1 Stück
10545832 20mm 1 Stück
10360132 28mm 1 Stück
10136501 26,5mm 1 Stück
10470042 2mm 1 Stück
10209021 3,15mm 1 Stück
10583332 3,35mm 1 Stück
10700853 3,55mm 1 Stück
10126211 31,5mm 1 Stück
10459851 35,5mm 1 Stück
10412162 4,5mm 1 Stück
10514102 37,5mm 1 Stück
10279111 4,75mm 1 Stück
10209211 40mm 1 Stück
10780843 45mm 1 Stück
10106121 5,6mm 1 Stück
10513722 4mm 1 Stück
10196111 5mm 1 Stück
10564292 6,3mm 1 Stück
10426041 6,7mm 1 Stück
10310382 7,1mm 1 Stück
10456421 8mm -
10186161 9,5mm 1 Stück
10466421 9mm 1 Stück
45 options
Artikelnummer. 10024871
Marke: RETSCH 60.106.011200
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 11,2mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310/1
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttler AS 200
Enthält Zertifikat zur Regelkonformität
Höhe (metrisch) 40mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 100mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl