Learn More
- Home
- Products
- Filter und Filtration
- Mechanische Siebe
- RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 100 mm, Maschenweiten im Millimeterbereich, nach ISO 3310/1
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 100 mm, Maschenweiten im Millimeterbereich, nach ISO 3310/1
Artikelnummer. 10740273 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
1mm
1,12mm
1,18mm
1,25mm
1,4mm
1,6 mm
1,7mm
1,8mm
2mm
2,24mm
2,36mm
2,5 mm
2,8mm
3,15mm
3,35mm
3,55mm
4mm
4,5mm
4,75mm
5mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
7,1mm
8mm
9mm
9,5mm
10mm
11,2mm
12,5 mm
13,2mm
14mm
16mm
18mm
19mm
20mm
22,4mm
25mm
26,5mm
28mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40mm
45mm
Packungsgröße:
1 Stück
| Artikelnummer. | Porengröße | unitSize |
|---|---|---|
| 10740273 | 2,24mm | 1 Stück |
| 10779502 | 1,12mm | 1 Stück |
| 10298771 | 1,18mm | 1 Stück |
| 10556212 | 1,25mm | 1 Stück |
| 10516022 | 1,4mm | 1 Stück |
| 10359941 | 1,6 mm | 1 Stück |
| 10610072 | 1,7mm | 1 Stück |
| 10751233 | 10mm | 1 Stück |
| 10258921 | 1,8mm | 1 Stück |
| 10024871 | 11,2mm | 1 Stück |
| 10146261 | 12,5 mm | 1 Stück |
| 10751423 | 13,2mm | 1 Stück |
| 10515642 | 18mm | 1 Stück |
| 10106361 | 14mm | 1 Stück |
| 10310622 | 16mm | 1 Stück |
| 10116361 | 19mm | 1 Stück |
| 10480032 | 1mm | 1 Stück |
| 10359991 | 2,36mm | 1 Stück |
| 10074771 | 2,5 mm | 1 Stück |
| 10480042 | 2,8mm | 1 Stück |
| 10457381 | 22,4mm | 1 Stück |
| 10668751 | 25mm | 1 Stück |
| 10545832 | 20mm | 1 Stück |
| 10360132 | 28mm | 1 Stück |
| 10136501 | 26,5mm | 1 Stück |
| 10470042 | 2mm | 1 Stück |
| 10209021 | 3,15mm | 1 Stück |
| 10583332 | 3,35mm | 1 Stück |
| 10700853 | 3,55mm | 1 Stück |
| 10126211 | 31,5mm | 1 Stück |
| 10459851 | 35,5mm | 1 Stück |
| 10412162 | 4,5mm | 1 Stück |
| 10514102 | 37,5mm | 1 Stück |
| 10279111 | 4,75mm | 1 Stück |
| 10209211 | 40mm | 1 Stück |
| 10780843 | 45mm | 1 Stück |
| 10106121 | 5,6mm | 1 Stück |
| 10513722 | 4mm | 1 Stück |
| 10196111 | 5mm | 1 Stück |
| 10564292 | 6,3mm | 1 Stück |
| 10426041 | 6,7mm | 1 Stück |
| 10310382 | 7,1mm | 1 Stück |
| 10456421 | 8mm | - |
| 10186161 | 9,5mm | 1 Stück |
| 10466421 | 9mm | 1 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10740273
Marke: RETSCH 60.106.002240
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 2,24mm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3310/1 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schüttler AS 200 |
| Enthält | Zertifikat zur Regelkonformität |
| Höhe (metrisch) | 40mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 100mm |
| Rahmenmaterial | Edelstahl |
| Mesh Material | Edelstahl |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |