Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 150mm, Maschenweiten im Millimeterbereich, nach ASTM E 11
Artikelnummer. 10156021 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
1 mm
1,18 mm
1,4 mm
1,7 mm
2 mm
2,36 mm
2,8 mm
3,35 mm
4 mm
4,75 mm
5,6 mm
6,3 mm
6,7 mm
8 mm
9,5 mm
11,2 mm
12,5 mm
13,2 mm
16 mm
19 mm
22,4 mm
25 mm
26,5 mm
31,5 mm
37,5 mm
45 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10156021
Marke: RETSCH 60.117.001700
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Menge 1 Each
Porengröße 1,7 mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ASTM E 11
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttler AS 200
Enthält Zertifikat zur Regelkonformität
Höhe (metrisch) 40mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 150 mm
Rahmenmaterial Stainless Steel
Mesh Material Stainless Steel