Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 150mm, Maschenweiten im Millimeterbereich, nach ASTM E 11
Artikelnummer. 10400212 Alle ansehen Retsch Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
1 mm
1,18 mm
1,4 mm
1,7 mm
2 mm
2,36 mm
2,8 mm
3,35 mm
4 mm
4,75 mm
5,6 mm
6,3 mm
6,7 mm
8 mm
9,5 mm
11,2 mm
12,5 mm
13,2 mm
16 mm
19 mm
22,4 mm
25 mm
26,5 mm
31,5 mm
37,5 mm
45 mm
Packungsgröße:
1 Stück
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße unitSize
10400212 1,18 mm 1 Stück
10259161 1,4 mm 1 Stück
10156021 1,7 mm 1 Stück
10585252 11,2 mm 1 Stück
10116311 12,5 mm 1 Stück
10618751 13,2 mm 1 Stück
10186401 16 mm 1 Stück
10496801 19 mm 1 Stück
10014801 2,36 mm 1 Stück
10583522 1 mm 1 Stück
10584482 2,8 mm 1 Stück
10712003 22,4 mm 1 Stück
10004721 26,5 mm 1 Stück
10196401 25 mm 1 Stück
10044811 3,35 mm 1 Stück
10380712 31,5 mm 1 Stück
10544102 2 mm 1 Stück
10044821 4,75 mm 1 Stück
10146501 37,5 mm 1 Stück
10156501 45 mm 1 Stück
10379511 4 mm 1 Stück
10340522 6,3 mm 1 Stück
10196161 5,6 mm 1 Stück
10156211 6,7 mm 1 Stück
10258491 8 mm -
10380472 9,5 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Product Code. 10400212 Supplier RETSCH Supplier No. 60.117.001180
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Menge Je 1
Porengröße 1,18 mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ASTM E 11
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttler AS 200
Enthält Zertifikat zur Regelkonformität
Höhe (metrisch) 40mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 150 mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl