Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 150mm, Maschenweiten im Millimeterbereich, nach ASTM E 11
Alle ansehen Retsch ProdukteSpecifications
Specifications
| Menge | 1 Each |
| Porengröße | 11,2 mm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM E 11 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schüttler AS 200 |
| Enthält | Zertifikat zur Regelkonformität |
| Höhe (metrisch) | 40mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 150 mm |
| Rahmenmaterial | Stainless Steel |
| Show More |