Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 150mm, Maschenweiten im Millimeterbereich, nach ISO 3310/1
Artikelnummer. 10417001 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
1 mm
1,12 mm
1,18 mm
1,25 mm
1,4 mm
1,6 mm
1,7 mm
1,8 mm
2 mm
2,24 mm
2,36 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,15 mm
3,35 mm
3,55 mm
4 mm
4,5 mm
4,75 mm
5 mm
5,6 mm
6,3 mm
6,7 mm
7,1 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
11,2 mm
12,5 mm
13,2 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,4 mm
25 mm
26,5 mm
28 mm
31,5 mm
35,5 mm
37,5 mm
40 mm
45 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
10417001 5 mm 1 Stück
10770653 1,12 mm 1 Stück
10084771 1,18 mm 1 Stück
10175971 1,25 mm 1 Stück
10310092 1,4 mm 1 Stück
10370712 11,2 mm 1 Stück
10533912 1,7 mm 1 Stück
10467381 10 mm 1 Stück
10249161 1,8 mm 1 Stück
10523912 1,6 mm 1 Stück
10218491 12,5 mm 1 Stück
10524102 13,2 mm 1 Stück
10534102 14 mm 1 Stück
10228491 16 mm 1 Stück
10339511 18 mm 1 Stück
10450022 19 mm 1 Stück
10320042 1 mm 1 Stück
10034811 2,24 mm 1 Stück
10436041 2,36 mm 1 Stück
10721043 2,5 mm 1 Stück
10436231 2,8 mm 1 Stück
10564482 20 mm 1 Stück
10701043 22,4 mm -
10421962 25 mm 1 Stück
10329561 26,5 mm 1 Stück
10064841 28 mm 1 Stück
10543912 2 mm 1 Stück
10741233 3,35 mm 1 Stück
10320382 3,15 mm -
10671202 3,55 mm 1 Stück
10074841 31,5 mm 1 Stück
10298531 35,5 mm 1 Stück
10400032 37,5 mm 1 Stück
10044881 4,5 mm 1 Stück
10555442 40 mm 1 Stück
10156261 4,75 mm 1 Stück
10524682 4 mm 1 Stück
10781803 45 mm 1 Stück
10701813 6,3 mm 1 Stück
10678561 5,6 mm 1 Stück
10176401 6,7 mm 1 Stück
10320572 7,1 mm 1 Stück
10546022 9,5 mm 1 Stück
10711813 8 mm 1 Stück
10094711 9 mm 1 Stück
45 options
Artikelnummer. 10417001
Marke: RETSCH 60.116.005000
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Menge 1 Each
Porengröße 5 mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310/1
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttler AS 200
Enthält Zertifikat zur Regelkonformität
Höhe (metrisch) 40mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 150 mm
Rahmenmaterial Stainless Steel
Mesh Material Stainless Steel