Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 25 mm Höhe, Maschenweiten in Mikrometer, ISO 3310/1
Artikelnummer. 10349511 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
106 μm
112 μm
140 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
850 μm
900 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
10349511 45 μm 1 Stück
10564872 106 μm 1 Stück
10761233 112 μm -
10186211 140 μm 1 Stück
10739512 160 μm 1 Stück
10596212 200 μm 1 Stück
10146211 20 μm 1 Stück
10196451 212 μm 1 Stück
10014921 224 μm 1 Stück
10330182 25 μm 1 Stück
10699911 280 μm 1 Stück
10298921 300 μm 1 Stück
10630102 315 μm 1 Stück
10238491 32 μm 1 Stück
10496231 355 μm 1 Stück
10574672 36 μm 1 Stück
10330862 400 μm 1 Stück
10701233 38 μm 1 Stück
10460022 40 μm 1 Stück
10125981 425 μm 1 Stück
10135981 450 μm 1 Stück
10106311 50 μm 1 Stück
10288921 53 μm 1 Stück
10258781 560 μm 1 Stück
10034801 56 μm 1 Stück
10690102 600 μm 1 Stück
15630369 630 μm 1 Stück
10447581 710 μm 1 Stück
10054801 71 μm 1 Stück
10711623 75 μm 1 Stück
10690082 80 μm 1 Stück
10259021 850 μm 1 Stück
10065061 900 μm 1 Stück
10600092 90 μm 1 Stück
10461973 180 μm 1 Stück
35 options
Artikelnummer. 10349511
Marke: RETSCH 60.122.000045
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Trennung, Fraktionierung oder Bestimmung von Partikelgrößen. Diese Edelstahl-Prüfsiebe haben eine Innenhöhe von 25 mm und einen Durchmesser von 200 mm. Erhältlich in verschiedenen Maschenweiten in Mikrometer.
  • Edelstahlrahmen mit Drahtgewebe
  • Durchmesser: 200 mm
  • Höhe: 25 mm
  • ISO 3310/1
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 45 μm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310/1. Hauptserie R’10 gemäß DIN 323.
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttler AS 200
Enthält Konformitätszertifikat
Höhe (metrisch) 25 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 200mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl