Learn More
Fisherbrand™ Analysensiebe aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 25 mm Höhe, Maschenweite über 10 mm, ISO 3310/1
Artikelnummer. 10720853 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22.4 mm
25 mm
26.5 mm
28 mm
31.5 mm
35.5 mm
37.5 mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
10720853 71 mm 1 Stück
10437961 100 mm 1 Stück
10478531 106 mm -
10769502 11.2 mm 1 Stück
10228781 112 mm 1 Stück
10228731 12.5 mm 1 Stück
10628761 125 mm 1 Stück
10799882 14 mm 1 Stück
10799402 13.2 mm 1 Stück
10709892 16 mm 1 Stück
10034751 18 mm 1 Stück
10146691 19 mm 1 Stück
10238921 20 mm 1 Stück
10248921 22.4 mm 1 Stück
10563332 25 mm 1 Stück
10390082 26.5 mm -
10300092 28 mm 1 Stück
10628571 31.5 mm 1 Stück
10799502 35.5 mm 1 Stück
10497761 37.5 mm 1 Stück
10407771 40 mm 1 Stück
10117221 45 mm 1 Stück
10228931 50 mm 1 Stück
10594492 53 mm -
10427011 56 mm 1 Stück
10619131 63 mm 1 Stück
10055021 75 mm 1 Stück
10065021 80 mm 1 Stück
10427961 90 mm 1 Stück
29 options
Artikelnummer. 10720853
Marke: Fisherbrand™ 60.122.071000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Trennung, Fraktionierung oder Bestimmung von Partikelgrößen. Diese Edelstahl-Prüfsiebe haben eine Innenhöhe von 25 mm und einen Durchmesser von 200 mm. Erhältlich in verschiedenen Maschenweiten über 10 mm.
  • Edelstahlrahmen mit Drahtgewebe
  • Durchmesser: 200 mm
  • Höhe: 25 mm
  • ISO 3310/1
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 71 mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310/1. Hauptserie R’10 gemäß DIN 323.
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttler AS 200
Enthält Konformitätszertifikat
Höhe (metrisch) 25 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 200mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl