Beschreibung
- Edelstahl
- Auslass ermöglicht Entleeren während der Trennung oder Sortierung
- Kompatibel mit verschiedenen Testsieben, je nach Durchmesser
- Hervorragende Produktqualität durch umfangreiche optische Prüfung
- Maximale Stabilität und optimale Abdichtung bei Verwendung in Siebstapeln mit O-Ring
- Klare und präzise Beschriftung der Siebe mit vollständiger Rückverfolgbarkeit durch individualisierte Lasergravur
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Auffangbehälter mit Auslass |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Testsiebe, analytischer Siebschüttler AS 200 digital |
| Höhe (metrisch) | 85 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 450mm |