Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe, mit Quadratlochblechen
Artikelnummer. 10206512 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
4mm
4,5mm
4,75mm
5mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
7,1mm
8mm
9mm
9,5mm
10mm
11,2mm
12,5 mm
13,2mm
14mm
16mm
18mm
19mm
20mm
22,4mm
25mm
26,5mm
28mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40mm
45mm
50mm
53mm
56mm
63mm
71mm
75mm
80mm
90mm
100mm
106mm
112mm
125mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
10206512 80mm 1 Stück
10347942 100mm 1 Stück
10534593 10mm 1 Stück
10636513 106mm 1 Stück
10296452 11,2mm 1 Stück
10032692 112mm 1 Stück
10194242 13,2mm 1 Stück
10442842 12,5 mm 1 Stück
10626893 16mm 1 Stück
10042692 125mm 1 Stück
10483222 14mm 1 Stück
10484182 19mm 1 Stück
10236602 18mm 1 Stück
10256792 22,4mm 1 Stück
10515363 20mm 1 Stück
10525363 25mm 1 Stück
10226222 26,5mm 1 Stück
10103632 28mm 1 Stück
10022762 31,5mm 1 Stück
10002802 37,5mm 1 Stück
10582863 35,5mm 1 Stück
10377942 4,5mm 1 Stück
10226272 40mm 1 Stück
10749754 4,75mm 1 Stück
10002812 45mm 1 Stück
10135072 4mm 1 Stück
10032772 5,6mm 1 Stück
10286312 50mm 1 Stück
10769944 53mm -
10193812 5mm 1 Stück
10778624 56mm 1 Stück
10472262 6,7mm 1 Stück
10769924 6,3mm 1 Stück
10665163 7,1mm 1 Stück
10593823 63mm 1 Stück
10114782 71mm 1 Stück
10748794 75mm 1 Stück
10422462 90mm 1 Stück
10749774 9,5mm 1 Stück
10082802 8mm 1 Stück
10709934 9mm -
41 options
Artikelnummer. 10206512
Marke: RETSCH 60.190.080000
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 80mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310/2
Enthält Zertifikat zur Regelkonformität
Höhe (metrisch) 50mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 200mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl