Learn More
Fisherbrand™ Edelstahl-Analysensiebe, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe, Maschenweite 10 mm und weniger, ISO 3310/1
Artikelnummer. 10208831 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
1 mm
1.12 mm
1.18 mm
1.25 mm
1.4 mm
1.6 mm
1.7 mm
1.8 mm
2 mm
2.24 mm
2.36 mm
2.5 mm
2.8 mm
3.15 mm
3,35 mm
3.55 mm
4 mm
4.5 mm
4.75 mm
5 mm
5.6 mm
6.3 mm
6.7 mm
7.1 mm
8 mm
9 mm
9.5 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
10208831 6.3 mm 1 Stück
10799892 1.12 mm 1 Stück
10709902 1.18 mm 1 Stück
10700093 1.25 mm 1 Stück
10380622 1.6 mm 1 Stück
10370622 1.4 mm -
10750473 1.7 mm 1 Stück
10583532 1.8 mm 1 Stück
10514492 10 mm 1 Stück
10298781 2.36 mm 1 Stück
10015081 2.24 mm 1 Stück
10741433 3,35 mm 1 Stück
10731243 2.8 mm 1 Stück
10208791 2.5 mm 1 Stück
10688751 4.5 mm 1 Stück
10127171 3.55 mm 1 Stück
10770273 5.6 mm 1 Stück
10320812 5 mm 1 Stück
10300672 4.75 mm 1 Stück
10780273 7.1 mm 1 Stück
10498531 6.7 mm 1 Stück
10514302 8 mm 1 Stück
10075021 9.5 mm 1 Stück
10156071 9 mm 1 Stück
10116601 4 mm 1 Stück
10288781 2 mm 1 Stück
10536222 1 mm 1 Stück
10741243 3.15 mm 1 Stück
28 options
Artikelnummer. 10208831
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Trennung, Fraktionierung oder Bestimmung von Partikelgrößen Diese Analysesiebe aus Edelstahl besitzen eine Innenhöhe von 50 mm und einen Durchmesser von 200 mm. Erhältlich in verschiedenen Porengrößen zwischen 1 mm und 10 mm.
  • Edelstahlrahmen mit Drahtgewebe
  • Durchmesser: 200 mm
  • Höhe: 50 mm
  • ISO 3310/1
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 6.3 mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310/1
Enthält Zertifikat über Übereinstimmung mit ISO 3310/1 oder NFX 11-504
Höhe (metrisch) 50 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 200mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl