Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 315 mm, Maschenweite über 10 mm
Artikelnummer. 11703006 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
11,2 mm
12,5 mm
13,2 mm
14 mm
19 mm
20 mm
22,4 mm
25 mm
26,5 mm
28 mm
31,5 mm
35,5 mm
37,5 mm
40 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
11703006 63 mm 1 Stück
11772986 20 mm 1 Stück
11752996 40 mm 1 Stück
11732986 14 mm 1 Stück
11773006 112 mm -
11763006 106 mm 1 Stück
11723006 75 mm 1 Stück
11782996 53 mm 1 Stück
11743006 90 mm 1 Stück
11782986 22,4 mm 1 Stück
11742996 37,5 mm 1 Stück
11772996 50 mm -
11783006 125 mm 1 Stück
11762986 19 mm -
11712986 12,5 mm 1 Stück
11753006 100 mm 1 Stück
11712996 28 mm 1 Stück
11702996 26,5 mm 1 Stück
11713006 71 mm 1 Stück
11732996 35,5 mm 1 Stück
11722996 31,5 mm 1 Stück
11792996 56 mm 1 Stück
11702986 11,2 mm 1 Stück
11722986 13,2 mm 1 Stück
11792986 25 mm 1 Stück
25 options
Artikelnummer. 11703006
Marke: RETSCH 60.172.063000
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Menge 1 Each
Porengröße 63 mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310 and ASTM E 11, DIN 3310/2
Zur Verwendung mit (Anwendung) For screening aggregates, separation, fractioning, particle size determination
Außendurchmesser (metrisch) 315mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl