Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 400 mm, mit Rundlochblechen
Artikelnummer. 10092792 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
1mm
1,25mm
2mm
2,36mm
2,5 mm
2,8mm
3,15mm
3,35mm
3,55mm
4mm
4,5mm
4,75mm
5mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
7,1mm
8mm
9mm
9,5mm
10mm
11,2mm
12,5 mm
13,2mm
14mm
16mm
18mm
19mm
20mm
22,4mm
25mm
26,5mm
28mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40mm
45mm
50mm
53mm
56mm
63mm
71mm
75mm
80mm
90mm
100mm
106mm
112mm
125mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10092792
Marke: RETSCH 60.162.016000
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 16mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310/2
Enthält Zertifikat zur Regelkonformität
Höhe (metrisch) 65mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 400mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl